Principaux documents
R296724
3,N-BIS-(4-CHLORO-PHENYL)-ACRYLAMIDE
AldrichCPR
R296724-5MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R296724-5MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.167
Numéro MDL:
34.40 CHF