Principaux documents
R284599
METHYL BENZILATE
AldrichCPR
R284599-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R284599-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.277
Numéro MDL:
191.00 CHF