Principaux documents
R271012
FURAN-2-CARBOXYLIC ACID 4-(1,3)DITHIOLAN-2-YL-PHENYL ESTER
AldrichCPR
5MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
5MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H12O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.378
Numéro MDL:
34.40 CHF