Principaux documents
R269786
1-METHYL-5-NITRO-NAPHTHALENE
AldrichCPR
R269786-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Changer de vue
R269786-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.2
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025