Principaux documents
R268836
POTASSIUM 2-[DIFLUORO(2,2,3,3,4,4,5,5-OCTAFLUORO-1-PYRROLIDINYL)METHYL]-2,3,3,3-TETRAFLUOROPROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8F14KNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.174
Numéro MDL:
Autres remarques