Principaux documents
R261807
5-MEO-2-ME-1H-QUINOLIN-4-ONE, COMPOUND WITH 7-METHOXY-2-METHYL-1H-QUINOLIN-4-ONE
AldrichCPR
R261807-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R261807-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C22H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.432
Numéro MDL:
34.40 CHF