Principaux documents
R256463
2-BROMO-4,4-DIMETHYL-1-PHENYL-PENTANE-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.167
Numéro MDL:
Autres remarques