Principaux documents
R254169
5-TERT-BUTYL-PHENANTHRIDINIUM, IODIDE
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C17H18IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.244
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le02 mai 2025