Principaux documents
R240702
BENZYLOXYCARBONYLMETHYL-TRIMETHYL-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H18BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.187
Numéro MDL:
34.40 CHF