Principaux documents
R238465
CYCLOBUTANE-1,1,3,3-TETRACARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
R238465-25MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R238465-25MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H8O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.148
Numéro MDL:
191.00 CHF