Principaux documents
R238295
BICYCLOPENTYLIDENE-2-ONE
AldrichCPR
R238295-25MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le09 mai 2025
Changer de vue
R238295-25MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.222
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le09 mai 2025