Principaux documents
R228389
3,4-DIMETHYL-BENZENE-1,2-DIAMINE
AldrichCPR
R228389-25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R228389-25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.198
Numéro MDL:
34.40 CHF