Principaux documents
R205605
2-ALPHA,3-ALPHA-EPOXY-5-ALPHA-CHOLESTANE
AldrichCPR
1MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C27H46O
Poids moléculaire :
386.667
Numéro MDL:
34.40 CHF