Principaux documents
R191698
17-ALPHA-METHYLANDROSTA-1,5-DIENE-3-BETA,17-BETA-DIOL
AldrichCPR
1MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C20H30O2
Poids moléculaire :
302.461
Numéro MDL:
132.00 CHF