Principaux documents
R165980
4-((ADAMANTANE-1-CARBONYL)-AMINO)-BENZOIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
R165980-5MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
R165980-5MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C20H25NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.427
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025