Principaux documents
R161241
6-ETHOXY-1,2,3,4-TETRAHYDRO-2,2,4-TRIMETHYL-QUINOLINE
AldrichCPR
R161241-25MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le10 mai 2025
Changer de vue
R161241-25MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.33
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le10 mai 2025