Principaux documents
R156523
3-BROMO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-NAPHTHALEN-1-YL-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le04 mai 2025
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C20H15BrCl3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.689
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le04 mai 2025