Principaux documents
R153397
N-(2-(3,4-DIMETHOXY-PHENYL)-ETHYL)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C17H21NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.425
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025