Principaux documents
R143537
5-(4-CHLORO-PH)-4-(((3-ME-2-THIENYL)METHYLENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11ClN4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.852
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.