Principaux documents
R140619
5-(4-TERT-BUTYL-PH)4-((2-ME-BENZYLIDENE)AMINO)4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.489
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.