Principaux documents
R114235
2-(2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)HYDRAZINO)-N-(4-ETHOXYPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.353
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.