Principaux documents
R108022
2-{[(3,4-DIMETHYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.49
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.