Principaux documents
R107468
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(4-PROPOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26ClN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.057
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.