Principaux documents
R101362
N-(1-AZABICYCLO(2.2.2)OCT-3-YL)-N-(2-METHOXYPHENYL)BENZAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
R101362-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le04 mai 2025
Changer de vue
R101362-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C21H25ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.899
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le04 mai 2025