Principaux documents
QBD11086
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®13-NHS ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H59NO17
Poids moléculaire :
729.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C32H59NO17/c1-37-6-7-39-10-11-41-14-15-43-18-19-45-22-23-47-26-27-49-29-28-48-25-24-46-21-20-44-17-16-42-13-12-40-9-8-38-5-4-32(36)50-33-30(34)2-3-31(33)35/h2-29H2,1H3
Clé InChI
KLSDLLFNPXNSEL-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
m-dPEG®₁₃-NHS ester is an amine reactive hydrophilic dPEG modifier.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable