Principaux documents
QBD10361
Sigma-Aldrich
Diamido-dPEG®11-diamine
1000 MG
1 020.00 CHF
1 020.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 MG
1 020.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H70N4O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
742.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 020.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCCCOCCOCCOCCCNC(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCCOCCOCCOCCCN)=O)=O
Clé InChI
VQBJUJRROIKNNI-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Diamido-dPEG®11-diamine is a linear, carboxylate reactive homobifunctional dPEG® crosslinker of length of 57.1 Å. The dPEG® chain contains exactly 11 repeat units. It is hydrophilic and non-immunogenic. Products conjugated to dPEG® crosslinkers have improved water solubility, reduced immunogenicity, and larger hydrodynamic volume, which results in longer serum half-life in vivo.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable