Principaux documents
QBD10317
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®24-acid
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
319.00 CHF
319.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
319.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C51H103NO26
Poids moléculaire :
1146.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
319.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN)=O
Clé InChI
MNGHAJYOUCOMLD-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Amino-dPEG®24-acid is a novel amino acid that can be manipulated, modified, and used like most other amino acids. The single molecular weight dPEG® spacer arm between the terminal amine and the terminal carboxylic acid is of exact length (89.0 Å), allowing for precise spatial control, and they are hydrophilic and non-immunogenic, imparting greater water solubility and hydrodynamic volume to target molecules.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable