Principaux documents
QBD10194
Sigma-Aldrich
NHS-S-S-dPEG®4-biotin (cleavable)
Synonyme(s) :
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 29-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-9,25-dioxo-12,15,18,21-tetraoxa-4,5-dithia-8,24-diazanonacosanoate, Polyethylene glycol
50 MG
227.00 CHF
500 MG
1 240.00 CHF
227.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
227.00 CHF
500 MG
1 240.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H49N5O11S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
751.93
Code UNSPSC :
51171641
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
227.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
disulfide
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(NCCSSCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O)=O
InChI
1S/C30H49N5O11S3/c36-24(4-2-1-3-23-29-22(21-47-23)33-30(41)34-29)31-9-12-43-14-16-45-18-17-44-15-13-42-11-7-25(37)32-10-20-49-48-19-8-28(40)46-35-26(38)5-6-27(35)39/h22-23,29H,1-21H2,(H,31,36)(H,32,37)(H2,33,34,41)
Clé InChI
QEVJWOMRMWJABZ-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
NHS-S-S-dPEG®4-biotin is used extensively to label molecules that contain a free amine with biotin. This dPEG® spacer imparts a high degree of water solubility to the biotin label. For biotinylated peptides and proteins, the dPEG® spacer dramatically reduces aggregation and precipitation of the modified molecule and reduces non-specific binding of the molecule, both of which are common problems with molecules that have been biotinylated with the widely used NHS-LC-biotin. NHS-S-S-dPEG®4-biotin contains a disulfide group in the linear chain, allowing the biotin to be cleaved reductively from the labeled molecule.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable