Principaux documents
PL800GA-BUT-8
Plas-Labs replacement butyl gloves
for 2 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
1 PAIR
196.00 CHF
196.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Changer de vue
1 PAIR
196.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
46181504
Nomenclature NACRES :
NB.35
196.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Matériaux
butyl rubber
Taille
8 (for 8 in. ports)
Caractéristiques
reusable
for use with glove box sleeves
Conditionnement
pack of 1 pair
Fabricant/nom de marque
Plas-Labs 800GA-BUT-8
Description générale
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.