Principaux documents
PH014155
ethyl 2-amino-4-methyl-6-(3-nitrophenyl)-6H-1,3-thiazine-5-carboxylate hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16ClN3O4S
Poids moléculaire :
357.818