PH009144
4-Acetylphenyl methanesulfonate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10O4S
Numéro CAS:
Produits recommandés
Chaîne SMILES
CS(OC(C=C1)=CC=C1C(C)=O)(=O)=O
InChI
1S/C9H10O4S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13-14(2,11)12/h3-6H,1-2H3