Principaux documents
PH008653
3,4-dihydro-2H,6H-[1,3]thiazino[2,3-b]quinazolin-6-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H10N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.279
Numéro MDL:
Autres remarques