Principaux documents
PH007755
ethyl 2-(3-methyl-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl)propanoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.235
Numéro MDL:
Autres remarques