Principaux documents
PH007253
1,3,5-triisocyanato-2,4,6-trimethylbenzene
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.224
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.