Principaux documents
PH004954
methyl 6-O-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-alpha-D-glucopyranoside
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H28O6Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.451
Numéro MDL:
Autres remarques