Principaux documents
PH000097
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9NO5
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
COC1=C([N+]([O-])=O)C(C(OC)=O)=CC=C1
InChI
1S/C9H9NO5/c1-14-7-5-3-4-6(9(11)15-2)8(7)10(12)13/h3-5H,1-2H3