Principaux documents
P5501
Sigma-Aldrich
Methyl 4-phenylbenzoate
Synonyme(s) :
4-Phenylbenzoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14(15)13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
Clé InChI
GATUGNVDXMYTJX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... BAD(572)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable