P53306
Propyl gallate
97%
Synonyme(s) :
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
146-149 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Reconstitution
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
368.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
187 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves