NOR5027
Norell® Standard Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 100 MHz
Synonyme(s) :
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
glass tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Norell 502-7
Paramètres
100 MHz frequency
Longueur
7 in.
D.E. × D.I.
5 mm × 4.2 mm
Courbure
±0.070 mm
Concentricité
±0.020 mm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.77 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- NMR tube bottoms are uniformly hemispherical and consistent.
- Suitable for routine NMR.
- Ideal at room temperatures with no thermal gradients.
- The Uniform wall thickness of the tubes enhances the concentricity among tubes and lots.
- Manufactured with round bottoms, flat bottoms available upon request.
- NMR tubes in any length provided upon request.