M3809
2-Mercaptoethyl ether
95%
Synonyme(s) :
2,2′-Oxydiethanethiol, Bis(2-mercaptoethyl) ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Point d'ébullition
217 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
SCCOCCS
InChI
1S/C4H10OS2/c6-3-1-5-2-4-7/h6-7H,1-4H2
Clé InChI
CNDCQWGRLNGNNO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter