Principaux documents
L498831
N,N-DIETHYL-2,3-BIS(HYDROXYIMINO)BUTANAMIDE
AldrichCPR
L498831-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
L498831-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.227
Numéro MDL:
34.40 CHF