Principaux documents
L480622
METHYL 4'-FORMYL(1,1'-BIPHENYL)-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
L480622-500MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Changer de vue
L480622-500MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.261
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025