Principaux documents
L475041
N'-[(E)-(4-ETHYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
485.613
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.