Principaux documents
L447005
2-CHLORO-3-(3-CHLORO-4-METHYLANILINO)NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.189
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.