Principaux documents
L441112
N-CYCLOPENTYL-1-(2-FURYLMETHYL)-2-IMINO-8-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H23N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.471
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.