Principaux documents
L437875
BENZYL 6-(3-ETHOXY-4-PROPOXYPHENYL)-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H30N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.615
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.