Principaux documents
L416320
N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
10MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
10MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C25H21N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.528
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025