Principaux documents
L410470
4-{[(E)-(5-BROMO-2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12BrFN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.267
Numéro MDL:
Autres remarques