Documents
L410489
4-{[(E,2E)-3-(2-FURYL)-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.38
Numéro MDL:
Autres remarques