Principaux documents
L366889
N-(4-{[(2,6-DIMETHYL-4-PYRIMIDINYL)AMINO]SULFONYL}PHENYL)-2-{[4-ETHYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H23N7O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.601
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.